Learn More
Thermo Scientific™ Frascos cuentagotas con punta de control de dispensación Nalgene™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10203202
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
4 ml
8 ml
15 ml
Color del tapón:
Blanco
Varios
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Color del tapón unitSize
10203202 8 ml Varios paquete de 25
10632283 4 ml Varios paquete de 25
10080841 4 ml Blanco paquete de 25
10396331 8 ml Blanco paquete de 25
10778281 15 ml Blanco paquete de 25
10181382 15 ml Varios paquete de 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10203202 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 27529025
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Dispense reactivos repetidas veces con precisión con estos frascos cuentagotas, una excelente alternativa a los dispositivos de pipeteo.
Dispense reactivos repetidas veces con precisión con los frascos cuentagotas con punta de control de dispensación Thermo Scientific™ Nalgene™. Una alternativa excelente a los dispositivos de pipeteo, estos frascos cuentagotas administran gotas de 40 μl (con base de agua, la viscosidad afecta al tamaño de la gota) y la dispensación se realiza gota a gota. Con una excelente resistencia a los productos químicos, estos frascos para especialidades son aptos para la mayoría de aplicaciones de biotecnología, diagnóstico y farmacia.
Características:
  • Frasco de polietileno de baja densidad natural transparente que permite ver el contenido.
  • La punta de control de goteo encaja de forma segura y precisa.
  • Punta de dispensación y tapones incluidos, en blanco o en colores variados.
  • A prueba de fugas†/transparente
Información para pedidos:
Este producto se suministra en una caja de 25 unidades.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 8 ml
Capacidad (imperial) 0,27 oz
Color Translúcido y transparente
Material LDPE
N.º por caja 25
N.° por paquete 25
Color del tapón Varios
Certificaciones/conformidad ISO 13485:2003.
Closure Included Sí
Dropper Capacity 8 ml
Drop Size 40 μl
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 64,6 mm
Tipo de producto Frasco cuentagotas
Anchura (imperial) 0,78 in
Altura (imperial) 2,54 in
Tamaño del tapón 15-415 mm
Diámetro (métrico) 19,7 mm
Dispensación a través del tapón Sí
Mostrar más Mostrar menos
† El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.
Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.