Learn More
Thermo Scientific™ Depósito de polipropileno cilíndrico con cubierta Nalgene™
Código de producto. 10325801
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
19 l
38 l
56,8 L
114 l
208 l
378 l
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10325801 208 l cada uno
10102211 19 l 1 PCS
10010601 38 l cada uno
10505791 56,8 L 1 PCS
10604602 114 l cada uno
10611722 378 l cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10325801 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 112000055
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1108.18€
    776.00€ / paquete de 1
    Ahorro 332.18€
    29% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Resista las fisuras por tensión y aumente la tolerancia a muchos productos químicos orgánicos con este depósito de polipropileno con tapa, una alternativa económica a los depósitos de acero inoxidable.
Resista las fisuras por tensión y aumente la tolerancia a muchos productos químicos orgánicos con el depósito de polipropileno cilíndrico con tapa Thermo Scientific™ Nalgene™, una alternativa económica a los depósitos de acero inoxidable.
Los depósitos cilíndricos esterilizables en autoclave están disponibles en tamaños de 19 litros a 378 litros con una tapa a juego para reducir de forma significativa la evaporación y la contaminación.
Información para pedidos:
Hay disponibles llaves instaladas en fábrica. Los revestimientos del depósito Nalgene, n.º de cat. 343050, se venden por separado.
Nota:
Los depósitos que se utilicen a temperaturas elevadas o con líquidos de alta gravedad específica deben contar con un soporte externo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro exterior (imperial) 22 pulg, 55,9 cm
Tipo Depósito con cubierta
Material Polipropileno
Capacidad (imperial) 55 gal
Capacidad (métrico) 208 l
Altura (imperial) 36 pulg
Altura (métrico) 91,4 cm
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:
Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración. Los depósitos de plástico suelen verse sometidos a condiciones más duras que el instrumental de laboratorio de plástico; su exposición es constante, resisten mayores tensiones y están sometidos a distintas clases y concentraciones de productos químicos. Preste atención especial a la compatibilidad química.