Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Cryogenic Storage Boxes for Locator™ and Locator Plus Systems
Código de producto. 13497649 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Admite:
Viales (100)
Viales (25)
Viales (81)
Capac. viales:
25
81
100
Cantidad:
1/caja
10/caja
20/caja
40/caja
80/caja
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 20
paquete de 25
paquete de 40
paquete de 81
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Admite Capac. viales Cantidad Tamaño de la unidad
13497649 Viales (81) 81 40/caja paquete de 40
13477649 Viales (81) 81 1/caja paquete de 81
12874372 Viales (100) 100 10/caja paquete de 10
12745918 Viales (25) 25 80/caja paquete de 25
13487649 Viales (81) 81 20/caja paquete de 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 13497649 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor CS509X4
 Artículo restringido
En stock
Obtenga una solución completa cuando se prefiera plástico a la fibra de madera.
Obtenga una solución completa cuando se prefiera plástico a la fibra de madera. Las cajas de almacenamiento criogénico Thermo Scientific™ Nalgene™ para sistemas Locator™ y Locator Plus encajan en las gradillas de acero inoxidable para ultracongeladores Thermo Scientific.
  • La garantía varía según el país, póngase en contacto con nosotros para obtener más información
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Cryogenic Storage Box
Capacidad (imperial) 7,06 pies cúb.
Capacidad (métrico) 2 mL
Para utilizar con (equipo) Locator Jr. Plus, Locator 4 Plus, Locator 6 Plus
Altura exterior (imperial) 2 in.
Capac. viales 81
Admite Viales (81)
Cantidad 40/caja