Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Coex Polyethylene Film Tank Liners
Código de producto. 10050063
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (imperial):
5 gal
7,5 gal
10 gal
15 gal
30 gal
55 gal
100 gal
150 gal
200 gal
Tamaño de la unidad:
10 PCS
paquete de 10
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (imperial) Tamaño de la unidad
10050063 10 gal 10 PCS
10511315 5 gal paquete de 10
10141133 7,5 gal 10 PCS
10424423 15 gal paquete de 10
10561695 30 gal paquete de 10
10767104 55 gal paquete de 10
10405183 100 gal paquete de 10
10079632 150 gal paquete de 10
10243243 200 gal paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 10050063 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 3430500010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    575.00€
    530.00€ / paquete de 10
    Ahorro 45.00€
    7% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Mejore las capacidades de mezcla de los revestimientos para depósitos de película de polietileno Thermo Scientific™ Nalgene™ Coex, que ofrecen un procesamiento de líquidos de un solo uso rentable.
Mejore las capacidades de mezcla con los revestimientos de bolsa abierta de fondo plano. Los revestimientos para tanques de película de polietileno Coex Thermo Scientific™ Nalgene™ ofrecen un procesamiento rentable de líquidos reactivos biofarmacéuticos y diagnósticos de un solo uso con depósitos de plástico cilíndricos Nalgene rígidos. La película de polietileno Coex no contiene componentes de origen animal (ADCF).
  • Diseñados para acoplarse a tanques cilíndricos Nalgene de 5 gal (19 l) a 200 gal (787 l)
  • La película irradiada con rayos gamma y de uso alimentario es no citotóxica y cuenta con certificación de apirógena
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Irradiación gamma: 10 gal (38 l)
Tipo Revestimiento de depósitos
Material Polietileno
Capacidad (imperial) 10 gal
Capacidad (métrico) 38 l
Para utilizar con (equipo) Depósitos cilíndricos Nalgene de 19 l (5 gal) a 200 gal
N.º por caja 10
N.° por paquete 10
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:
Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.