Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Coex Polyethylene Film Tank Liners, 7 gallon
Mejore las capacidades de mezcla de los revestimientos para depósitos de película de polietileno Thermo Scientific™ Nalgene™ Coex, que ofrecen un procesamiento de líquidos de un solo uso rentable. 
Marca:  Thermo Scientific™ 343050-0007
Código de producto. 10141133
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    615.00€
    578.00€ / paquete de 10
    Ahorro 37.00€
    6% Descuento
Solo quedan null
En stock
Descripción
Mejore las capacidades de mezcla con los revestimientos de bolsa abierta de fondo plano. Los revestimientos para depósitos de película de polietileno Coex Thermo Scientific™ Nalgene™ ofrecen un procesamiento rentable de líquidos reactivos biofarmacéuticos y diagnósticos de un solo uso con depósitos de plástico cilíndricos Nalgene rígidos. La película de polietileno coex no contiene componentes de origen animal (ADCF).
  • Diseñados para adaptarse a depósitos cilíndricos Nalgene de 19 l (5 galones) a 787 l (200 galones)
  • La película irradiada con rayos gamma y de uso alimentario es no citotóxica y cuenta con certificación de apirógena