Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Closures for Dropper Bottles: Bulk Pack
Código de producto. 10592805
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Natural
Rojo
Verde
Tamaño de la unidad:
paquete de 2000
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
10592805 Blanco paquete de 2000
10737123 Natural paquete de 2000
10018782 Amarillo paquete de 2000
10364103 Verde paquete de 2000
10232723 Rojo paquete de 2000
10485703 Azul paquete de 2000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10592805 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 3127600010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    500.00€
    450.00€ / paquete de 2000
    Ahorro 50.00€
    10% Descuento
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Solicite estos tapones, que están disponibles en varios colores para ayudar a identificar reactivos, para completar el sistema de frasco cuentagotas.
Order Thermo Scientific™ Nalgene™ Closures for Dropper Bottles to complete the Nalgene Dropper Bottle System. Closures fit dropper bottles Cat. Nos. 312750 and 31275, and are available in multiple colors to help identify reagents.
Características:
  • Polipropileno
  • Disponibles en cinco colores
Información para pedidos:
Los tapones para frascos cuentagotas se envasan a granel en cajas de 2000 unidades. Pida las puntas de dispensación controlada Nalgene (n.º de cat. 312758 y 312759) y frascos cuentagotas (n.º de cat. 312750 y 312751).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Color Blanco
Material Polipropileno
N.º por caja 2000
N.° por paquete 2000
Acabado del cuello 15-415
Closure Included Sí
Para utilizar con (equipo) Frascos cuentagotas 312750 y 312751.
Material del cierre Polipropileno
Certificaciones/conformidad Fabricado conforme a los requisitos sobre calidad de la norma ISO 13485:2003. Los tapones para frascos cuentagotas cumplen los requisitos de 21CFR177.1520 en relación con aplicaciones de bebidas y alimentación, Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP).
Tipo de producto Tapón