Learn More
Thermo Scientific™ Forro de polietileno para mesa de trabajo/cajón Nalgene™ CleanSheets™
Código de producto. 11394545
Cambiar vista
Click to view available options
Anchura (imperial):
12 in
18 in
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Anchura (imperial) Tamaño de la unidad
11394545 12 in paquete de 2
11304555 18 in paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11394545 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 62831250
Fecha estimada de envoi: 14-01-2027
Encuentre una variedad de usos para estos revestimientos de polietileno para bancos y cajones, como revestimientos para lavabos o fondos de titulación.
Encuentre una variedad de usos para los revestimientos de polietileno para bancos y cajones Thermo Scientific™ Nalgene™ CleanSheets™, como revestimientos para lavabos o fondos de titulación. Estos revestimientos pueden cortarse a cualquier tamaño y graparse, adherirse o encintarse. Proporcionan amortiguación y protección contra líquidos.
  • Hecho de espuma de polietileno de celda cerrada de 3,2 mm de espesor para amortiguar los artículos de sobremesa.
  • Suave y resistente, esta almohadilla no absorbente es versátil en su uso en el laboratorio para una multitud de propósitos.
  • La excelente resistencia química proporciona protección contra derrames dondequiera que se coloque.
  • Se puede cortar a cualquier tamaño para que quepa en bancos, estantes, cajones, en cualquier lugar donde se necesite protección contra derrames, vibración, calor, suciedad o rotura.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Revestimiento de sobremesa/cajón
Material Polietileno
Longitud (imperial) 50 pies
Longitud (métrico) 15.2m
Anchura (imperial) 12 in
Anchura (métrico) 31cm
Dimensiones (L x An) 30.5 cm x 15 m
Descripción Revestimientos de sobremesa/cajón de polietileno
Cantidad 2/Cs.