Learn More
Thermo Scientific™ Frasco certificado de boca ancha Nalgene™ de HDPE ámbar con tapón
Descripción
Se recomienda para proyectos críticos en los que la contención y el transporte de las muestras son muy importantes. Los frascos de boca ancha de HDPE ámbar Thermo Scientific™ Nalgene ofrecen un diseño duradero que resiste los problemas de las operaciones sobre el terreno. Los recipientes Nalgene, icono de calidad, son recipientes a prueba de fugas† y resistentes a roturas. Los contenedores certificados se han diseñado para cumplir o superar los estándares de rendimiento de la EPA para trazas metálicas y parámetros de calidad del agua, incluidos Diquot y Paraquot Recomendado para agua, aguas residuales, lodos, lixiviados y otros tipos de recogida de muestras ambientales.
- Recipiente de HDPE ámbar con tapón de polipropileno a prueba de fugas†; recomendado para analitos sensibles a la luz
- Garantía a prueba de fugas†
- Certificados para cumplir las especificaciones de rendimiento de la EPA para los análisis de trazas metálicas y de los parámetros de calidad del agua, incluidos Diquot y Paraquot
- Tapones ensamblados en los contenedores
- Boca ancha para facilitar el llenado y el vaciado
- Recomendado para recoger una gran variedad de matrices de muestras medioambientales
Los recipientes certificados con las siguientes características:
- Certificado para cumplir o superar los estándares de rendimiento de la EPA para metales y parámetros de calidad del agua, incluidos Diquot y Paraquot
- Certificado de análisis (CofA) incluido en el envase junto con un código de barras con el número de lote para facilitar la trazabilidad.
- Cada recipiente cuenta con un código de barras con número de lote exclusivo, así como un número de recipiente único.
- Se incluyen etiquetas de análisis por separado para uso opcional.
- Caja sellada con cinta de seguridad que permite comprobar los signos de manipulación.
Nota:
†Thermo Scientific Nalgene asigna el término “a prueba de fugas” a los productos que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua e invertirlos durante 15 minutos. Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad | 8 oz, 250 ml |
| Capacidad (métrico) | 250 ml |
| Parámetros de certificación | Parámetros de calidad de agua y metales, Diquot/Paraquot |
| Color | Ámbar |
| Descripción | Frascos de HDPE de boca ancha ámbar Nalgene |
| Diámetro interior (imperial) | 1,31 in |
| Diámetro (imperial) | 2,4 in |
| Diámetro interior (métrico) | 3,33 cm |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| N.º por caja | 72 |
| Show More |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.