Learn More
Thermo Scientific™ Frasco certificado de boca ancha Nalgene™ de HDPE ámbar con tapón
Código de producto. 15141156
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Tamaño del tapón:
38 mm
43 mm
53 mm
63 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 24
paquete de 48
paquete de 72
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón Tamaño de la unidad
15141156 125 ml 38 mm paquete de 72
15161156 250 ml 43 mm paquete de 72
15101166 500 ml 53 mm paquete de 48
15111166 1000 ml 63 mm paquete de 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15141156 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor N3010125
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    248.00€
    242.00€ / paquete de 72
    Ahorro 6.00€
    2% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-10-2026
Seleccione este frasco para proyectos críticos en los que el transporte y la contención de las muestras sean aspectos vitales. La fabricación robusta resiste los rigores de las operaciones sobre el terreno.
Se recomienda para proyectos críticos en los que la contención y el transporte de las muestras son muy importantes. Los frascos de boca ancha de HDPE ámbar Thermo Scientific™ Nalgene ofrecen un diseño duradero que resiste los problemas de las operaciones sobre el terreno. Los recipientes Nalgene, icono de calidad, son recipientes a prueba de fugas† y resistentes a roturas. Los contenedores certificados se han diseñado para cumplir o superar los estándares de rendimiento de la EPA para trazas metálicas y parámetros de calidad del agua, incluidos Diquot y Paraquot Recomendado para agua, aguas residuales, lodos, lixiviados y otros tipos de recogida de muestras ambientales.
  • Recipiente de HDPE ámbar con tapón de polipropileno a prueba de fugas†; recomendado para analitos sensibles a la luz
  • Garantía a prueba de fugas†
  • Certificados para cumplir las especificaciones de rendimiento de la EPA para los análisis de trazas metálicas y de los parámetros de calidad del agua, incluidos Diquot y Paraquot
  • Tapones ensamblados en los contenedores
  • Boca ancha para facilitar el llenado y el vaciado
  • Recomendado para recoger una gran variedad de matrices de muestras medioambientales
Los recipientes certificados con las siguientes características:
  • Certificado para cumplir o superar los estándares de rendimiento de la EPA para metales y parámetros de calidad del agua, incluidos Diquot y Paraquot
  • Certificado de análisis (CofA) incluido en el envase junto con un código de barras con el número de lote para facilitar la trazabilidad.
  • Cada recipiente cuenta con un código de barras con número de lote exclusivo, así como un número de recipiente único.
  • Se incluyen etiquetas de análisis por separado para uso opcional.
  • Caja sellada con cinta de seguridad que permite comprobar los signos de manipulación.
Nota:
†Thermo Scientific Nalgene asigna el término “a prueba de fugas” a los productos que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua e invertirlos durante 15 minutos. Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 4 oz, 125 ml
Capacidad (métrico) 125 ml
Parámetros de certificación Parámetros de calidad de agua y metales, Diquot/Paraquot
Color Ámbar
Descripción Frascos de HDPE de boca ancha ámbar Nalgene
Diámetro interior (imperial) 1,13 in
Diámetro (imperial) 1,96 in
Diámetro interior (métrico) 2,87 cm
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
N.º por caja 72
Envase Caja de 72
Tapones de repuesto ND
Esterilidad No estéril
Los recipientes Parámetros de calidad de agua y metales, Diquot/Paraquot
Color del tapón Ámbar
Nivel contenedores
Volumen hasta el borde (imperial) 5,1 oz
Volumen hasta el borde (métrico) 150 ml
Altura (métrico) 99 mm
Altura (imperial) 3,89 in
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 38 mm
Diámetro (métrico) 50 mm
Capacidad (imperial) 4 oz
Certificaciones/conformidad Los recipientes certificados cumplen o superan los estándares de rendimiento de la EPA para el análisis de metales, cianuro y fluoruro; se fabrican con un sistema de gestión de calidad certificada ISO.