Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE Ultra-Low Particulate Bottles
Código de producto. 16400621
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
250 ml
500 ml
1 l
Boca:
Ancha
Estrecha
Tamaño de la unidad:
paquete de 24
paquete de 48
paquete de 72
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Boca Tamaño de la unidad
16400621 250 ml Ancha paquete de 72
16470601 30 ml Estrecha paquete de 72
16470611 250 ml Estrecha paquete de 72
16410621 500 ml Ancha paquete de 48
16480611 500 ml Estrecha paquete de 48
16490611 1 l Estrecha paquete de 24
16420621 1 l Ancha paquete de 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 16400621 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor CEN21990008
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5390.00€
    5040.00€ / paquete de 72
    Ahorro 350.00€
    6% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 10-06-2027
Mantenga la integridad del producto con frascos y garrafas de HDPE certificados ultralimpios. Diseñados para contener menos de 1/3 de los límites permitidos de materia de partículas especificados en USP <788>.
Las garrafones y frascos de polietileno de alta densidad (HDPE) con certificación de limpieza superior Thermo Scientific™ Nalgene™ ayudan a reducir el potencial de contaminación cruzada. Nuestros nuevos productos con certificación de limpieza superior incluyen certificaciones de niveles de partículas de 1/3 de los límites permitidos por la norma USP <788>, así como unos niveles de endotoxinas inferiores a 0,25 EU/ml. De esta forma, ayudan a mitigar posibles fuentes de impurezas no deseadas.
  • Los productos se han lavado con agua para inyectables USP y se han manipulado tras el lavado en salas limpias de clase 5 con cubiertas de inspección/envasado de clase 4 para producir estos productos con un nivel muy bajo de partículas 
  • Certificados y probados lote por lote para que contengan menos de 1/3 de las partículas permitidas de acuerdo con USP <788> para limitar la contaminación potencial por partículas
  • Con certificación de bajo contenido de endotoxinas (0,25 EU/ml) según USP <85> para reducir los pirógenos
  • Productos estériles y listos para su uso con un nivel garantizado de esterilización de 10-6 dentro del frasco/tapón dentro del frasco/tapón, incluidas dos barreras estériles selladas con calor para proteger el producto antes de su uso
  • Las bolsas selladas térmicamente incluyen aperturas rápidas en la parte superior e inferior y se colocan en un revestimiento de cartón enrollado y sellado con cinta/lazo para evitar la contaminación completa del embalaje interior
  • Todos los sistemas de cierre y recipiente están certificados como a prueba de fugas* para proteger el contenido valioso
  • El HDPE sólido se puede utilizar de - 100 °C a 120 °C, lo que permite el almacenamiento o envío tanto congelado como con mezcla calentada. Se debe probar en condiciones reales de uso ya que los resultados pueden variar en función de la aplicación.
  • Los procedimientos de inspección a lo largo de la fabricación incluyen pruebas de fugas, pruebas dimensionales, inspección visual en busca de partículas y pruebas de aprobación para garantizar que el producto cumple todas las especificaciones
  • Los productos se pueden suministrar con estudios de extracción forzada**, resguardos de validación** y certificados
  • El servicio de asistencia al cliente incluye nuestros equipos de especialistas comerciales de gran experiencia, equipo normativo, equipo de calidad y asistencia al cliente regional 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 250 ml
Color Incolora
Para utilizar con (aplicación) Media/Buffer Preparation ​, Media/Buffer Storage, Sampling, Storage, Transportation ​, Validation Testing, Drug Substance, Drug Product
Incluye Certified Platinum Clean Bottle
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
N.º por caja 72/Cs.
N.° por paquete 12/Pk.
Esterilidad Estéril
Intervalo de temperatura (métrico) -100°C to 120°C
Niveles bajos de partículas <1/3 USP <788> (Ultralow particulate)
Closure Included Sí
Boca Ancha
Altura (métrico) 99,3 mm
Altura (imperial) 3,9 in
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 43 mm
Diámetro (métrico) 61 mm
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Paso del flujo de trabajo Downstream validation, downstream intermediate storage and transport. Bulk drug product/substance transportation
Capacidad (imperial) 8,5 oz
Forma Forma redonda
Certificaciones/conformidad < 1/3 partículas permitidas de acuerdo con la norma USP <778>, Clase VI de la Farmacopea Estadounidense, no citotóxico, conforme a USP 30 <661>, apirógeno, FDA 21CFR 177.1322
Desechables Single-use
Tipo de producto Frasco
Mostrar más Mostrar menos
*Nuestra garantía de sellado a prueba de fugas está sujeta a la garantía de productos estándar, que se establece en el apartado de Términos y condiciones de compra de Termo Fisher Scientific. Nuestros productos son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones correspondientes a presión y temperatura ambiente. Sin embargo, para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los recipientes y tapones en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Póngase en contacto con technicalsupport@thermofisher.com si necesita información adicional sobre nuestros productos.
**Los estudios de extracción forzada y resguardos de validación de Thermo Fisher Scientific se suministran para ayudar a los clientes a seleccionar los productos e incluyen un acuerdo de confidencialidad. Los clientes deberán determinar qué estudios se recomiendan para sus aplicaciones específicas. Para solicitar los estudios de extracción forzada y resguardos de validación, póngase en contacto con nosotros en ROCregSupport@thermofisher.com.