Learn More
Thermo Scientific™ Frasco certificado de boca ancha Nalgene™ de HDPE con tapón roscado de polipropileno
Código de producto. 15409204
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
500 ml
1000 ml
Tamaño del tapón:
28 mm
38-430 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 24
paquete de 48
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón Tamaño de la unidad
15409204 1000 ml 38-430 mm paquete de 24
15469194 500 ml 28 mm paquete de 48
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15409204 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor N3191000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    182.00€
    165.00€ / paquete de 24
    Ahorro 17.00€
    9% Descuento
En stock
Utilícelo para la recogida de agua y otras muestras líquidas medioambientales, especialmente para proyectos críticos en los que la contención y el transporte de muestras tienen una gran importancia.
Use for water and other environmental liquid sample collections, especially for critical projects where sample containment and transport is of elevated concern. The icon of quality, Thermo Scientific™ Nalgene™ containers are guaranteed to be leakproof† and break resistant. Durable construction withstands the rigors of field operations. Nalgene Certified Narrow-Mouth HDPE Bottles are Certified to meet EPA Performance Based Specifications for trace metal and water quality parameter analyses.
  • Recipiente de HDPE con tapón de polipropileno a prueba de fugas†
  • Garantía a prueba de fugas†
  • Certificados para cumplir las especificaciones de rendimiento de la EPA para los análisis de trazas metálicas y de los parámetros de calidad del agua
  • Tapones ensamblados en los recipientes
  • Boca estrecha para vertido de precisión
  • Recomendado para recoger muestras de agua y otros líquidos de baja viscosidad
Incluye:
Los recipientes certificados con las siguientes características:
  • Certificados para cumplir o superar los estándares de rendimiento de la EPA para metales y parámetros de calidad del agua.
  • Certificado de análisis (CofA) incluido en el envase junto con un código de barras con el número de lote para facilitar la trazabilidad.
  • Cada recipiente cuenta con un código de barras con número de lote exclusivo, así como un número de recipiente único.
  • Se incluyen etiquetas de análisis por separado para uso opcional.
  • Caja sellada con cinta de seguridad que permite comprobar los signos de manipulación.
Nota:
†Thermo Scientific Nalgene asigna el término “a prueba de fugas« a los productos que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua e invertirlos durante 15 minutos. Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Capacidad 32 oz, 1000 ml
Capacidad (métrico) 1000 ml
Parámetros de certificación Parámetros de calidad de agua y metales, Diquot/Paraquot
Color Natural
Descripción Frasco de HDPE de boca estrecha Nalgene
Diámetro interior (imperial) 1,06 in
Diámetro (imperial) 3,62 in
Diámetro interior (métrico) 2,69 cm
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
N.º por caja 24
Tapones de repuesto ND
Esterilidad No estéril
Transparencia Translúcido
Los recipientes Parámetros de calidad de agua y metales
Color del tapón Blanco
Nivel contenedores
Volumen hasta el borde (imperial) 36,9 oz
Volumen hasta el borde (métrico) 1090 ml
Altura (métrico) 217 mm
Altura (imperial) 8,54 in
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 38-430 mm
Diámetro (métrico) 92 mm
Capacidad (imperial) 32 oz
Certificaciones/conformidad Los recipientes certificados cumplen o superan los estándares de rendimiento de la EPA para el análisis de metales, cianuro y fluoruro; se fabrican con un sistema de gestión de calidad certificada ISO.
Tipo de producto Tapón