Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ PC Low Particulate Biotainers
Código de producto. 16410601
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
125 ml
1 l
2 l
5 l
10 l
20 L
Forma:
Cuadrada
Cuadrado
Cuadrado con asa
Certificaciones/conformidad:
Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), no citotóxico, USP <661>, apirógeno, FDA 21 CFR 177,1315
Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), no citotóxico, USP <661>, apirógeno, FDA 21 CFR 177,1520
USP <778>, Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), no citotóxico, USP <661>, apirógeno, FDA 21 CFR 177,1315
USP 788
USP Class VI, Non-cytotoxic, USP <661>, Non-pyrogenic, FDA 21 CFR 177.1520
Intervalo de temperatura (métrico):
-100°C to 100°C
-70°C to 70°C
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
paquete de 20
paquete de 3
paquete de 35
paquete de 50
paquete de 6
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Forma Certificaciones/conformidad Intervalo de temperatura (métrico) Tamaño de la unidad
16410601 10 l Cuadrada Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), no citotóxico, USP <661>, apirógeno, FDA 21 CFR 177,1520 -100°C to 100°C paquete de 2
16420591 125 ml Cuadrada USP 788 -100°C to 100°C paquete de 50
16440591 1 l Cuadrado USP 788 -70°C to 70°C paquete de 35
16470591 2 l Cuadrado USP 788 -100°C to 100°C paquete de 20
16490591 5 l Cuadrada Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), no citotóxico, USP <661>, apirógeno, FDA 21 CFR 177,1315 -100°C to 100°C paquete de 6
16480591 5 l Cuadrado con asa USP <778>, Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), no citotóxico, USP <661>, apirógeno, FDA 21 CFR 177,1315 -100°C to 100°C paquete de 6
16400601 10 l Cuadrado con asa Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), no citotóxico, USP <661>, apirógeno, FDA 21 CFR 177,1520 -100°C to 100°C paquete de 2
16440601 20 L Cuadrado USP Class VI, Non-cytotoxic, USP <661>, Non-pyrogenic, FDA 21 CFR 177.1520 -100°C to 100°C paquete de 3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 16410601 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 38341042
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    372.00€
    354.00€ / paquete de 2
    Ahorro 18.00€
    4% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Diseñados específicamente para la fabricación de productos farmacéuticos y biológicos y reducen el riesgo de contaminación cruzada. Fabricados con PC duradero y translúcido que garantiza la integridad de la muestra, incluso congelada a -100 °C.
Los garrafones y frascos Biotainer™ de policarbonato Thermo Scientific™ Nalgene™ se han diseñado para la fabricación de productos farmacéuticos y biológicos y reducen el riesgo de contaminación cruzada. Fabricados con policarbonato (PC) duradero y translúcido que garantiza la integridad de la muestra, incluso congelada a -100 °C.
  • Se suministran estériles y listos para su uso e incluyen productos limpios certificados, que cumplen las normas USP<788> y mantienen las endotoxinas por debajo de 0,5 EU/ml
  • Los productos limpios certificados incluyen un envase con tres capas y dos capas selladas con calor para facilitar la entrada a entornos de salas limpias.
  • Los productos limpios certificados incluyen un envase con tres capas y dos capas selladas con calor para facilitar la entrada a entornos de salas limpias.
  • Productos estériles listos para usar con un nivel garantizado de esterilización de 10-6 dentro del frasco/tapón y dos barreras estériles selladas con calor para proteger el producto antes de su uso
  • Las bolsas selladas térmicamente incluyen aperturas rápidas en la parte superior e inferior y se colocan en un revestimiento de cartón enrollado y sellado con cinta/lazo para evitar la contaminación completa del embalaje interior
  • Certificado para cumplir con los requisitos de partículas bajas de USP<788> para limitar el potencial contaminación por partículas
  • Con certificación de bajo contenido de endotoxinas (0,50 EU/ml) según USP <85> para reducir los pirógenos
  • Los productos se pueden suministrar con estudios de extracción forzada*, resguardos de validación* y certificados
  • Los procedimientos de inspección a lo largo de la fabricación incluyen pruebas de fugas, pruebas dimensionales, inspección visual en busca de partículas y pruebas de aprobación para garantizar que el producto cumple todas las especificaciones
  • Sala limpia fabricada en clase ISO 7 para limitar las partículas durante el moldeo
  • Todos los sistemas de cierre y recipiente están certificados como a prueba de fugas** para proteger el contenido valioso
  • El PC sólido se puede utilizar de - 100 °C a 100 °C, lo que permite el almacenamiento o envío tanto congelado como con mezcla calentada. Se debe probar en condiciones reales de uso ya que los resultados pueden variar en función de la aplicación.
  • La atención al cliente incluye la enorme experiencia de nuestro equipo de especialistas comerciales, equipo normativo, equipo de calidad y asistencia técnica regional
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 10 l
Color Azul/verde
Diámetro interior del cuello (métrico) 48 mm
Para utilizar con (aplicación) Media/Buffer Preparation ​, Media/Buffer Storage, Sampling, Storage, Transportation ​, Validation Testing, Drug Substance, Drug Product
Material Policarbonato
N.º por caja 2/Cs.
N.° por paquete 1 Ea.
Esterilidad Estéril
Intervalo de temperatura (métrico) -100°C to 100°C
Color del tapón Blanco
Niveles bajos de partículas USP <788> (Low particulate)
Closure Included Yes
Graduated Yes
Boca Estrecha
Altura (métrico) 337 mm
Altura (imperial) 13,3 in
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 48 mm
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Paso del flujo de trabajo Upstream media/buffer prep and storage. Upstream process solution storage. Downstream validation, downstream intermediate storage and transport. Bulk drug product/substance transportation.
Capacidad (imperial) 338,1 oz
Forma Cuadrada
Certificaciones/conformidad Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), no citotóxico, USP <661>, apirógeno, FDA 21 CFR 177,1520
Desechables Single-use
Tipo de producto Frascos y garrafa Biotainer
Mostrar más Mostrar menos
* Los estudios no hacen referencia a las buenas prácticas de fabricación y se proporcionan solo con fines informativos.La identificación y cuantificación de extraíbles puede variar cuando se aplican cambios rutinarios al proceso de fabricación.Nuestros estudios pueden ayudarle a determinar si son necesarios más estudios de sustancias lixiviables para cumplir las expectativas o requisitos normativos aplicables. Están disponibles mediante CDA si se pone en contacto con nosotros en rocregsupport@thermofisher.com
**Thermo Scientific Nalgene asigna el término a prueba de fugas a los productos que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua e invertirlos durante 15 minutos.
Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos.Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos.Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.