Learn More
Thermo Scientific™ Juntas y tapones de rosca Nalgene™ de repuesto para garrafones
Código de producto. 10700333
Cambiar vista
Click to view available options
Acabado del cuello:
100-400
120-400
53B
83B
Material:
Elastómero termoplástico (TPE)
Polietileno de alta densidad (HPDE)
Polipropileno
Silicona
Tipo de producto:
Junta y tapón de rosca
Tapón
Tapón de rosca
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 12
paquete de 2
paquete de 5
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Acabado del cuello Material Tipo de producto Tamaño de la unidad
10700333 83B Elastómero termoplástico (TPE) Tapón paquete de 5
10244451 100-400 Polipropileno Tapón de rosca paquete de 12
10632102 120-400 Polipropileno Tapón de rosca paquete de 12
10789031 53B Polietileno de alta densidad (HPDE) Tapón paquete de 10
10652292 53B Polipropileno Tapón de rosca paquete de 12
10254451 53B Polietileno de alta densidad (HPDE) Junta y tapón de rosca paquete de 12
10376081 53B Elastómero termoplástico (TPE) Tapón paquete de 12
10525571 83B Polipropileno Tapón de rosca paquete de 2
10152351 83B Polietileno de alta densidad (HPDE) Tapón de rosca paquete de 2
10214451 83B Silicona Tapón de rosca cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 10700333 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 7121621830
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    67.50€
    42.90€ / paquete de 5
    Ahorro 24.60€
    36% Descuento
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Garantice un sistema a prueba de fugas mediante el uso de las juntas y tapones de rosca de repuesto Thermo Scientific™ Nalgene™.
Los tapones y las juntas de repuesto Thermo Scientific™ Nalgene™ de ajuste seguro para los garrafones Nalgene proporcionan un servicio a prueba de fugas†
  • Polipropileno blanco esterilizable en autoclave
  • Compatibles con los garrafas y frascos Nalgene con acabado de cuello 53B y 83B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Blanco
Descripción Junta de sellado de elastómero termoplástico (TPE)
Material Elastómero termoplástico (TPE)
N.º por caja 5
N.° por paquete 5
Esterilidad Non-sterile
Acabado del cuello 83B
Para utilizar con (equipo) Frascos y garrafones grandes Nalgene
Tamaño del tapón 83B
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Desechables Single-use
Tipo de producto Tapón
Mostrar más Mostrar menos
† Thermo Scientific Nalgene asigna el término a prueba de fugas a los productos que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua e invertirlos durante 15 minutos.Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos.Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos.Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.