Learn More
Thermo Scientific™ Buretas automáticas resistentes a roturas, con puesta a cero, cuerpo acrílico, llave de paso y punta de polimetilpenteno, conector de Teflon™ TFE (tetrafluoroetileno), tubos de cloruro de polivinilo y frasco de polietileno de baja densidad
Código de producto. 15252239
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
25 ml
50 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
paquete de 4
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
15252239 25 ml paquete de 4
11314535 10 ml paquete de 4
10708701 50 ml 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15252239 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 36400025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    667.00€
    555.30€ / paquete de 4
    Ahorro 111.70€
    16% Descuento
En stock
Garantice resultados repetibles y exactos con estas buretas automáticas y resistentes a roturas con puesta a cero que cumplen la norma ASTM E287.
Las buretas automáticas Thermo Scientific™ Nalgene son resistentes a roturas, cuentan con puesta a cero y ofrecen resultados repetibles y precisos (cumplen los requisitos de ASTM E287).
Transparentes, duraderas, fáciles de utilizar y más seguras que el vidrio.
Características:
  • Calibradas para satisfacer la precisión de la normativa ASTM E287 sobre resultados precisos y repetibles.
  • Se pueden utilizar con bases y ácidos minerales diluidos, salvo con ácido fluorhídrico e hidróxido amónico.
  • Rango de pH perfecto de entre 1 y 14. Compatible con concentraciones de hasta 5% de ácidos y de hasta 30% de bases para aceptar una amplia gama de titrantes.
Incluye:
  • Bureta acrílica
  • Conjunto de frasco de presión de LDPE
  • Tubos de PVC de 91 cm
  • Tapa de bureta
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparente
Capacidad (métrico) 25 ml
Longitud (métrico) 52,8 cm
Material Acrílico
Graduaciones 0,1 ml
N.° por paquete 1
N.º por caja 4
Tolerancia ± 0,06 ml
Volumen del depósito (métrico) 500mL
Tipo Bureta automática
Certificaciones/conformidad ASTM E287
Mostrar más Mostrar menos
No válidas para utilizar con alcoholes ni disolventes orgánicos. La exposición a soluciones de este tipo causa daños inmediatos al dispositivo.