Learn More
Thermo Scientific™ Frasco de PC Biotainer™ para medios de cultivo con certificación de limpieza óptima Nalgene™
Código de producto. 16480631
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
20 ml
1 l
2 l
5 l
10 l
Forma:
Cuadrado
Forma redonda
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
paquete de 20
paquete de 35
paquete de 416
paquete de 504
paquete de 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Forma Tamaño de la unidad
16480631 20 ml Forma redonda paquete de 504
16470631 5 ml Forma redonda paquete de 416
16420631 1 l Cuadrado paquete de 35
16440631 2 l Cuadrado paquete de 20
16450631 5 l Cuadrado paquete de 6
16460631 10 l Cuadrado paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16480631 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor CEN350020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5980.00€
    5537.00€ / paquete de 504
    Ahorro 443.00€
    7% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 18-12-2026
Thermo Scientific™ Nalgene™ PC Platinum Certified Clean™ Biotainer™ Las botellas están certificadas y probadas lote a lote para contener menos de 1/3 de las partículas permitidas según USP < 788 > para limitar la posible contaminación por partículas.
Los productos se lavan con USP Agua para inyección y tratamiento posterior al lavado en salas limpias de Clase 5 con campanas de inspección/embalaje de Clase 4 para producir estos productos con muy bajo contenido de partículas. Certificado y probado lote a lote para contener menos de 1/3 de las partículas permitidas según USP < 788 > para limitar la posible contaminación por partículas. Productos estériles, listos para usar, con un nivel de garantía de esterilidad de 10 -6 dentro del envase/cierre, incluidas dos barreras estériles selladas térmicamente para proteger el producto antes de su uso.
  • Reduzca el riesgo de contaminación cruzada y elimine los costes de limpieza, esterilización y validaciones asociadas.
  • Construidos con PC duradero y translúcido que garantiza la integridad de la muestra
  • Diseñado específicamente para fabricantes farmacéuticos y biológicos
  • Los tapones están revestidos con silicona para garantía a prueba de fugas
  • Compatibilidad con una amplia documentación de validación
  • Excelente para aplicaciones de congelación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 20 ml
Color Azul transparente
Diámetro interior del cuello (métrico) 20 mm
Para utilizar con (aplicación) Preparación de medios/tampones ​, Almacenamiento en búfer/medios, Obtención de la muestra., Conservación, Transporte ​, Pruebas de validación, Sustancia farmacéutica, Producto farmacéutico
Material Policarbonato
N.º por caja 504/Cs.
N.° por paquete 84/Pk.
Esterilidad Estéril
Intervalo de temperatura (métrico) -100 °C a 100 °C
Peso (imperial) 23,5 lb
Color del tapón Blanco
Niveles bajos de partículas <1/3 USP < 788 > (partículas ultrabajas)
Closure Included Sí
Boca Estrecha
Altura (métrico) 68,5 mm
Anchura (imperial) 11 in
Revestimiento del tapón Silicona
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 20 mm
Diámetro (métrico) 30 mm
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Capacidad (imperial) 0,67 oz
Forma Forma redonda
Certificaciones/conformidad USP Clase VI, USP 661, FDA 21 CFR 177.1315
Tipo de producto Frasco para medios de cultivo