Learn More
Thermo Scientific™ Recipientes para residuos biopeligrosos Nalgene™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10556551
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5,5 L
19 l
57 l
Diámetro exterior (imperial):
8,75 in, 22cm
11 pulg, 28cm
13,25 in, 34cm
Altura (métrico):
28 cm
43 cm
74 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Diámetro exterior (imperial) Altura (métrico) unitSize
10556551 5,5 L 8,75 in, 22cm 28 cm cada uno
10712951 19 l 11 pulg, 28cm 43 cm cada uno
10481022 57 l 13,25 in, 34cm 74 cm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10556551 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 63700004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    259.23€
    236.00€ / paquete de 1
    Ahorro 23.23€
    8% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Lleve a cabo la contención secundaria de residuos biopeligrosos con estos contenedores de residuos biopeligrosos, que ofrecen una cómoda esterilización en un paso y permiten desechar los materiales con una sola mano.
Lleve a cabo la contención secundaria de residuos biopeligrosos con contenedores de residuos biopeligrosos Thermo Scientific™ Nalgene™, que incorporan una cómoda esterilización en un paso sin necesidad de retirar la bolsa. Un orificio de apertura de la tapa permite desechar los materiales con una sola mano, al tiempo que limita la exposición a los residuos infecciosos. Los contenedores admiten bolsas de autoclave de tamaño estándar.
Características:
  • No se oxidan, abollan ni perforan como otros materiales.
  • Cumplen la norma OSHA 29 CFR, parte 1910.1030 de EE .UU. para su empleo como protección contra patógenos transmitidos por sangre.
  • Esterilizables en autoclave/riesgo biológico.
  • Símbolo impreso en inglés y español.
.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (imperial) 1,5 gal
Certificaciones/conformidad Estándar de OSHA de EE. UU. 29 CFR parte 1910.1030
Diámetro exterior (imperial) 8,75 in, 22cm
Capacidad (métrico) 5,5 L
Material Polipropileno
Esterilidad No estéril
Tipo Recipiente para residuos de riesgo biológico
Altura (imperial) 11 pulg
Altura (métrico) 28 cm
N.º por caja 1
N.° por paquete 1