Learn More
Thermo Scientific™ Recipientes para residuos biopeligrosos Nalgene™
Description
Lleve a cabo la contención secundaria de residuos biopeligrosos con contenedores de residuos biopeligrosos Thermo Scientific™ Nalgene™, que incorporan una cómoda esterilización en un paso sin necesidad de retirar la bolsa. Un orificio de apertura de la tapa permite desechar los materiales con una sola mano, al tiempo que limita la exposición a los residuos infecciosos. Los contenedores admiten bolsas de autoclave de tamaño estándar.
Características:
- No se oxidan, abollan ni perforan como otros materiales.
- Cumplen la norma OSHA 29 CFR, parte 1910.1030 de EE .UU. para su empleo como protección contra patógenos transmitidos por sangre.
- Esterilizables en autoclave/riesgo biológico.
- Símbolo impreso en inglés y español.
.
Specifications
Specifications
| Capacidad (imperial) | 15 gal |
| Certificaciones/conformidad | Estándar de OSHA de EE. UU. 29 CFR parte 1910.1030 |
| Diámetro exterior (imperial) | 13,25 in, 34cm |
| Capacidad (métrico) | 57 l |
| Material | Polipropileno |
| Esterilidad | No estéril |
| Tipo | Recipiente para residuos de riesgo biológico |
| Altura (imperial) | 29 pulg |
| Altura (métrico) | 74 cm |
| N.º por caja | 1 |
| Show More |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.