Learn More
Thermo Scientific™ Embudos Büchner de dos piezas de polipropileno Nalgene™
Descripción
Los embudos Büchner de dos piezas de polipropileno Thermo Scientific™ Nalgene son livianos y duraderos.
Las piezas superior e inferior se pueden separar fácilmente para su limpieza y no se—astillan, agrietan ni rompen.
- Sólidos, compuestos por una copa y un embudo con placa perforada, fáciles de limpiar y con una buena resistencia química.
- Todas las piezas están fabricadas totalmente con polipropileno y son esterilizables en autoclave a 135 °C
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro del área superior (métrico) | 76 mm |
| Capacidad (métrico) | 186 ml |
| Material | Polipropileno |
| Altura (métrico) | 147 mm |
| Esterilizables en autoclave | Sí |
| Descripción | Embudo Buchner de PP de 70 mm |
| Longitud del tubo (métrico) | 65 mm |
| Cantidad | 6 |