Learn More
Thermo Scientific™ Frascos Nalgene™ planos apilables Lowboy de copolímero de polipropileno (PPCO) esterilizables en autoclave con llave
Código de producto. 10799091
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
8L
15 l
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10799091 8L cada uno
10662561 15 l cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Desenrosque los tapones y desmonte la llave antes de la esterilización en autoclave
Siga las instrucciones de esterilización en autoclave suministradas con el producto para un funcionamiento adecuado.
Nota: El adaptador de tubo no se puede esterilizar en autoclave.
Código de producto. 10799091 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 23240008
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este artículo no se puede devolver. Rückgaberichtlinie anzeigen
Desenrosque los tapones y desmonte la llave antes de la esterilización en autoclave
Siga las instrucciones de esterilización en autoclave suministradas con el producto para un funcionamiento adecuado.
Nota: El adaptador de tubo no se puede esterilizar en autoclave.
Dispense la mayoría de los líquidos, incluidos reactivos, agua destilada y titulares con estos frascos Lowboy de PPCO. Se adaptan a espacios reducidos y se pueden apilar hasta tres frascos.
Dispense la mayoría de líquidos, incluidos reactivos, agua destilada y tituladores con los frascos Lowboy de copolímero de polipropileno (PPCO) esterilizables en autoclave Thermo Scientific™ Nalgene™ con llave. Su diseño de perfil bajo se adapta a espacios pequeños en estantes y refrigeradores. Se pueden apilar hasta tres frascos. Estos frascos Lowboy muestran una excelente resistencia química.
  • Llave de polipropileno y tapón de rosca
  • El asa de contorno permite transportarlos con una mano, incluso cuando están llenos.
  • Pueden tolerar bases y ácidos fuertes para una amplia variedad de soluciones.
  • Siga las instrucciones de esterilización en autoclave suministradas con el producto para garantizar un funcionamiento adecuado.
  • Esterilizables en autoclave/A prueba de fugas†
Incluye:
Cierre roscado de polipropileno
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Descripción Lowboy esterilizable en autoclave con espita de PP 8 l
Tamaño del tapón 63mm
Tipo Garrafón con llave
Material PPCO
Capacidad (imperial) 2 gal
Capacidad (métrico) 8L
Longitud (métrico) 305 mm
Diámetro interior del cuello (imperial) 1.73 pulg
Diámetro interior del cuello (métrico) 44mm
Anchura (métrico) 366 mm
Altura con tapón (imperial) 6.26 pulg
Altura con tapón (métrico) 159mm
N.º por caja 4
N.° por paquete 1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
†Nalgene asigna el término a prueba de fugas: a) a frascos o sistemas de cierre con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presentan fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 1,15 bares (2 psig) durante 2 minutos; b) a frascos o sistemas de cierre con tapón de 100 o 120 mm que no presentan fugas tras llenarlos de agua e invertirlos durante 15 minutos.
Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, Nalgene recomienda a los clientes que comprueben los frascos y los tapones en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los frascos y los garrafones Nalgene son a prueba de fugas a temperatura y presión ambiente cuando se utilizan con los tapones Nalgene.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.