Learn More
Thermo Scientific™ Cajón apilable multiusos Nalgene™
Código de producto. 10693942
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Transparente
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
22,9 × 22,9 × 11,4 cm (9 × 9 × 4,5 in)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Tamaño de la unidad
10693942 Transparente 22,9 × 22,9 × 11,4 cm (9 × 9 × 4,5 in) cada uno
1 options
Código de producto. 10693942 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 58320001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    216.00€
    205.00€ / paquete de 1
    Ahorro 11.00€
    5% Descuento
En stock
Monte los cajones apilables Thermo Scientific™ Nalgene™ bajo un estante o armario con los tornillos suministrados y encájelos para un almacenamiento de alta densidad.
Cree un almacenamiento de alta densidad con el cajón apilable multiusos Thermo Scientific™ Nalgene™. Estos cajones encajan y se puede montar en una estantería o armario con los tornillos suministrados.
  • Organizadores acrílicos transparentes que permiten ver su contenido fácilmente y mantener los pequeños objetos de laboratorio bien organizados y al alcance de la mano.
  • Pueden soportar breves exposiciones a bases y ácidos diluidos. Los alcoholes, los disolventes orgánicos y los ácidos fuertes pueden provocar daños inmediatos.—
Recicle los cartones corrugados y las bolsas de LDPE en la que se entregan los productos Nalgene. 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Cajón
Material Acrílico
Color Transparente
Descripción Cajón apilable multiusos
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento de alta densidad
Cantidad 1/paquete, 1/caja
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 22,9 × 22,9 × 11,4 cm (9 × 9 × 4,5 in)
Longitud (imperial) 9 pulg
Longitud (métrico) 22,9 cm
Anchura (imperial) 9 pulg
Anchura (métrico) 22,9 cm
Altura (imperial) 4,5 in
Altura (métrico) 11,4 cm