Learn More
Thermo Scientific™ Cabinas de desecadores acrílicas Nalgene™
Descripción
Guarde cualquier componente que requiera condiciones de almacenamiento controladas, tales como compuestos químicos y biológicos, tanto anhidros como higroscópicos, y circuitos electrónicos. Las cabinas de desecadores acrílicas Thermo Scientific™ Nalgene™ son transparentes y cuentan con juntas que garantizan su estanqueidad.
Características:
- La junta de neopreno de la puerta garantiza la estanqueidad.
- La puerta se fija con dos cierres de acero inoxidable (tres en las cabinas de mayor tamaño) y una bisagra de altura completa.
- La bandeja labiada desmontable mantiene el desecante sólido en su lugar.
- Los estantes son desmontables, ajustables y ventilados para maximizar la circulación de aire.
Información para pedidos:
Todas las cabinas miden 30,5 x 30,5 cm (An x P)
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | No autoclavable |
| Descripción | Armario de desecador acrílico de 178 x 305 x 305 mm |
| Modelo de cabina | Carga frontal |
| N.º de estantes | 2 |
| Posición de los estantes | 3 |
| Altura (imperial) | 7 in |
| Altura (métrico) | 17,8 cm |