Learn More
Thermo Scientific™ Buretas Nalgene™ con cuerpo acrílico, punta de polimetilpenteno; llave de paso y punta de Teflon™ TFE (tetrafluoroetileno)
Código de producto. 15282249
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 ml
50 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
15282249 25 ml paquete de 4
11335584 50 ml paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
No válidas para utilizar con alcoholes ni disolventes orgánicos. La exposición a soluciones de este tipo causa daños inmediatos al dispositivo.
Código de producto. 15282249 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 36500025
Fecha estimada de envoi: 29-12-2026
No válidas para utilizar con alcoholes ni disolventes orgánicos. La exposición a soluciones de este tipo causa daños inmediatos al dispositivo.
Realice aplicaciones con precisión con estas buretas acrílicas con punta de PMP, llave de paso y tapón de TFE, que cumplen las normas ASTM E287.
Las buretas acrílicas Thermo Scientific™ Nalgene son resistentes a roturas y ofrecen resultados repetibles y precisos (cumplen los requisitos de ASTM E287).
Transparentes, duraderas, fáciles de utilizar y más seguras que el vidrio. Para utilizar con ácidos y bases (conforme a las instrucciones de uso). No válidas para utilizar con alcoholes ni disolventes orgánicos.
  • Estas buretas son duraderas e inmunes a las bases y ácidos diluidos (excepto ácido fluorhídrico e hidróxido amónico) que se emplean como tituladores.
  • Su intervalo de pH de 1-14 es ideal; son compatibles con hasta un 5% peso/peso de ácidos y hasta un 30% de bases; se adaptan a una amplia variedad de tituladores.
  • Transparentes/graduadas.
  • Clase B, cumplen los requisitos de ASTM E287.
  • Llave de paso de repuesto disponible solo para bureta de 25 ml (3650-0025); solicite el artículo 713650-1025
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 25 ml
Longitud (métrico) 528 mm
Material Acrílico
Graduaciones 0,10 ml
N.° por paquete 1
N.º por caja 4
Material de la llave de paso Politetrafluoroetileno (PTFE)
Tolerancia ± 0,06 ml
Tipo Bureta
Class Clase B
Certificaciones/conformidad ASTM E287