Learn More
Thermo Scientific™ Mamparas protectoras de radiación beta de sobremesa Nalgene™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10119840
Cambiar vista
Click to view available options
Altura (métrico) interior:
46 cm
61 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Altura (métrico) interior unitSize
10119840 61 cm cada uno
10352611 46 cm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
ADVERTENCIA Nunca deben guardarse residuos radioactivos en la mesa de trabajo durante periodos prolongados; es preciso desecharlos adecuadamente. El correcto manejo y almacenamiento de los isotopos minimizará la exposición a la radiación. Para consultar la normativa relacionada con la exposición, consulte la United States Nuclear Regulatory Commission Rules and Regulations, Título 10, Capítulo 1, Parte 20.
Código de producto. 10119840 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 67002418
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
ADVERTENCIA Nunca deben guardarse residuos radioactivos en la mesa de trabajo durante periodos prolongados; es preciso desecharlos adecuadamente. El correcto manejo y almacenamiento de los isotopos minimizará la exposición a la radiación. Para consultar la normativa relacionada con la exposición, consulte la United States Nuclear Regulatory Commission Rules and Regulations, Título 10, Capítulo 1, Parte 20.
Proteja a los trabajadores del laboratorio con estos protectores antirradiación de sobremesa, diseñados específicamente para su uso durante procedimientos que requieren la manipulación de isótopos emisores de radiación beta.
Las mamparas protectoras de radiación beta de sobremesa Thermo Scientific™ Nalgene™ están disponibles en dos modelos autónomos.
Detienen isotopos radioactivos de emisión beta como 32P y 35.
  • Diseñado para su uso en la mesa de laboratorio durante procedimientos que requieren la manipulación de isótopos emisores de radiación β.
  • Fabricados en acrílico de 9 mm de grosor: detienen los isótopos radiactivos de emisión β.
  • Son transparentes y tienen una superficie en ángulo que permite ver el contenido de los tubos situados detrás de la mampara desde la parte superior.
  • Gran superficie de trabajo de 305 mm que minimiza las zonas de riesgo en la mesa de trabajo
Incluye:
Etiquetas de radiación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Descripción Mampara protectora de radiación beta con parte superior en ángulo
Material Acrílico
Fondo interior (imperial) 12 pulg
Fondo interior (métrico) 30 cm
Altura (imperial) interior 24 pulg
Altura (métrico) interior 61 cm
Grosor (imperial) 0,37 in
Grosor (métrico) 9mm
Anchura (imperial) interior 18 pulg
Anchura (métrico) interior 46 cm
Descripción del artículo Protector de sobremesa beta acrílico de 610 x 457 x 305 mm
Certificaciones/conformidad Ambas mamparas cumplen la norma OSHA 29CFR Parte 1910.1030 para su uso como protección contra patógenos de transmisión hemática.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.