Learn More
Thermo Scientific™ Tubos Nalgene™ 890
GREENER_CHOICE
Código de producto. 13193543
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (imperial):
1,9 cm (1 x 2 pulg)
1,9 cm (1 x 8 pulg)
1,9 cm (3 x 8 pulg)
1,9 cm (5 x 16 pulg)
1,9 cm (7 x 16 pulg)
1/16 pulg
1/4 pulg
3/16 pulg
Diámetro exterior (imperial):
1,9 cm (1 x 2 pulg), 13 mm
1,9 cm (1 x 4 pulg), 6,4 mm
1,9 cm (1 x 8 pulg), 3,2 mm
1,9 cm (3 x 16 pulg), 4,8 mm
1,9 cm (3 x 8 pulg), 9,5 mm
1,9 cm (5 x 16 pulg), 7,9 mm
1,9 cm (7 x 16 pulg), 11 mm
1,9 cm (9 x 16 pulg), 14 mm
Tamaño de la unidad:
15 metros
15.24 metro
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (imperial) Diámetro exterior (imperial) unitSize
13193543 1,9 cm (7 x 16 pulg) 1,9 cm (1 x 2 pulg), 13 mm 15 metros
13153543 1/16 pulg 1,9 cm (1 x 8 pulg), 3,2 mm 15 metros
10516541 1,9 cm (1 x 8 pulg) 1,9 cm (3 x 16 pulg), 4,8 mm 15.24 metro
13163543 3/16 pulg 1,9 cm (1 x 4 pulg), 6,4 mm 15 metros
13173543 1/4 pulg 1,9 cm (5 x 16 pulg), 7,9 mm 15 metros
11379594 1,9 cm (5 x 16 pulg) 1,9 cm (3 x 8 pulg), 9,5 mm 15 metros
10265781 1,9 cm (3 x 8 pulg) 1,9 cm (7 x 16 pulg), 11 mm 15 metros
11384685 1,9 cm (1 x 2 pulg) 1,9 cm (9 x 16 pulg), 14 mm 15 metros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 13193543 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 80500500
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Lleve a cabo las aplicaciones de laboratorio más exigentes con estos tubos 890, los cuales son resistentes a los productos químicos más conocidos a temperatura ambiente y ofrecen una resistencia a altas temperaturas.
Lleve a cabo las aplicaciones de laboratorio más exigentes con los tubos Thermo Scientific™ Nalgene™ 890, resistentes a los productos químicos más conocidos a temperatura ambiente y que ofrecen una alta resistencia a la temperatura. Este tubo semirrígido y translúcido también se utiliza para aplicaciones de laboratorio exigentes como, por ejemplo: cromatografía, análisis de trazas metálicas, recogida de muestras contaminadas, procedimientos con catalizadores altamente reactivos, pruebas de corrosión de metales, trabajos farmacéuticos, disoluciones y grabados con ácidos calientes.
Características:
  • Características antiadherentes superiores que facilitan el movimiento de compuestos agresivos viscosos.
  • Se puede esterilizar en autoclave, con gas, calor seco y desinfectante.
Información para pedidos:
Envasados en dos longitudes de 7,6 m por caja
.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Cumple la norma 21 CFR 177.1550 de la FDA sobre contacto con alimentos.
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (imperial) 1,9 cm (7 x 16 pulg)
Diámetro interior (métrico) 11 mm
Material FEP
Diámetro exterior (imperial) 1,9 cm (1 x 2 pulg), 13 mm
Longitud global (imperial) 50 ft
Longitud global (métrico) 15,24 m
Grosor (imperial) 1,9 cm (1 x 32 pulg)
Grosor (métrico) 0,08 cm
Cantidad de embalaje Two rolls of tubing 25 ft. in length
Color Transparente
Dureza Durómetro 58(D)
Flexibility Radio de curvatura de 8xDE
Presión máxima 2,96 bar (30 psig) a 85 °C (185 °F), 5,92 bar (60 psig) a 23 °C (73 °F)
Max. Operating Temperature (English) 400 °F
Max. Operating Temperature (Metric) de 205 °C
Tipo de producto Tubos semirrígidos
Mostrar más Mostrar menos
No esterilizar mediante radiación.