Learn More
Thermo Scientific™ Tubos Nalgene™ 890
GREENER_CHOICE
Código de producto. 13153543
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (imperial):
1,9 cm (1 x 2 pulg)
1,9 cm (1 x 8 pulg)
1,9 cm (3 x 8 pulg)
1,9 cm (5 x 16 pulg)
1,9 cm (7 x 16 pulg)
1/16 pulg
1/4 pulg
3/16 pulg
Diámetro exterior (imperial):
1,9 cm (1 x 2 pulg), 13 mm
1,9 cm (1 x 4 pulg), 6,4 mm
1,9 cm (1 x 8 pulg), 3,2 mm
1,9 cm (3 x 16 pulg), 4,8 mm
1,9 cm (3 x 8 pulg), 9,5 mm
1,9 cm (5 x 16 pulg), 7,9 mm
1,9 cm (7 x 16 pulg), 11 mm
1,9 cm (9 x 16 pulg), 14 mm
Tamaño de la unidad:
15 metros
15.24 metro
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (imperial) Diámetro exterior (imperial) unitSize
13153543 1/16 pulg 1,9 cm (1 x 8 pulg), 3,2 mm 15 metros
10516541 1,9 cm (1 x 8 pulg) 1,9 cm (3 x 16 pulg), 4,8 mm 15.24 metro
13163543 3/16 pulg 1,9 cm (1 x 4 pulg), 6,4 mm 15 metros
13173543 1/4 pulg 1,9 cm (5 x 16 pulg), 7,9 mm 15 metros
11379594 1,9 cm (5 x 16 pulg) 1,9 cm (3 x 8 pulg), 9,5 mm 15 metros
10265781 1,9 cm (3 x 8 pulg) 1,9 cm (7 x 16 pulg), 11 mm 15 metros
13193543 1,9 cm (7 x 16 pulg) 1,9 cm (1 x 2 pulg), 13 mm 15 metros
11384685 1,9 cm (1 x 2 pulg) 1,9 cm (9 x 16 pulg), 14 mm 15 metros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 13153543 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 80500125
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Lleve a cabo las aplicaciones de laboratorio más exigentes con estos tubos 890, los cuales son resistentes a los productos químicos más conocidos a temperatura ambiente y ofrecen una resistencia a altas temperaturas.
Lleve a cabo las aplicaciones de laboratorio más exigentes con los tubos Thermo Scientific™ Nalgene™ 890, resistentes a los productos químicos más conocidos a temperatura ambiente y que ofrecen una alta resistencia a la temperatura. Este tubo semirrígido y translúcido también se utiliza para aplicaciones de laboratorio exigentes como, por ejemplo: cromatografía, análisis de trazas metálicas, recogida de muestras contaminadas, procedimientos con catalizadores altamente reactivos, pruebas de corrosión de metales, trabajos farmacéuticos, disoluciones y grabados con ácidos calientes.
Características:
  • Características antiadherentes superiores que facilitan el movimiento de compuestos agresivos viscosos.
  • Se puede esterilizar en autoclave, con gas, calor seco y desinfectante.
Información para pedidos:
Envasados en dos longitudes de 7,6 m por caja
.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Cumple la norma 21 CFR 177.1550 de la FDA sobre contacto con alimentos.
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (imperial) 1/16 pulg
Diámetro interior (métrico) 1,6 mm
Material FEP
Diámetro exterior (imperial) 1,9 cm (1 x 8 pulg), 3,2 mm
Longitud global (imperial) 50 ft
Longitud global (métrico) 15.24 m
Grosor (imperial) 1/32 pulg
Grosor (métrico) 0.08 cm
Cantidad de embalaje 50 ft
Color Transparente
Dureza Durómetro 58(D)
Flexibility Radio de curvatura de 8xDE
Presión máxima 2,96 bar (220 psig) a 85 °C (185 °F), 5,92 bar (440 psig) a 23 °C (73 °F)
Max. Operating Temperature (English) 400 °F
Max. Operating Temperature (Metric) de 205 °C
Tipo de producto Tubos semirrígidos
Mostrar más Mostrar menos
No esterilizar mediante radiación.