Learn More
Thermo Scientific™ Tubos Nalgene™ 870, DI de 3/8
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11939206
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (imperial):
1/16 pulg
1/4 pulg
1/8 pulg
3/8 pulg
5/32 pulg
Diámetro exterior (imperial):
1/2 pulg, 13 mm
1/4 pulg, 6,4 mm
1/8 pulg, 3,2 mm
3/16 pulg, 4,8 mm
3/8 pulg, 9,5 mm
Tamaño de la unidad:
15 metros
7.50 metro
7.62 metro
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (imperial) Diámetro exterior (imperial) unitSize
11939206 1/4 pulg 3/8 pulg, 9,5 mm 7.50 metro
11394685 1/16 pulg 1/8 pulg, 3,2 mm 15 metros
10397381 1/8 pulg 3/16 pulg, 4,8 mm 15 metros
11314695 5/32 pulg 1/4 pulg, 6,4 mm 15 metros
10652792 3/8 pulg 1/2 pulg, 13 mm 7.62 metro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11939206 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 80510375
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Aproveche los tubos translúcidos Thermo Scientific™ Nalgene™ 870 para la transferencia de líquidos químicos agresivos y corrosivos.
Utilize translucent Thermo Scientific™ Nalgene™ 870 Tubing for transferring aggressive and corrosive chemical fluids. Useful over a very wide temperature range (-270°C to +260°C) with low water absorption. Excellent for low-pressure use with mechanical, compression fittings at room tempearature. Food-grade materials comply with 21 CFR 177.1520 for food packaging.
  • Intervalo de temperatura de más amplio, de -270 °C a +260 °C
  • Alto nivel de inercia para aplicaciones de alta pureza.
  • Esterilización en autoclave, con gas, calor seco y desinfectantes, pero no por radiaciones.
  • Dos bobinas de 7,62 m (25 pies) por caja excepto tamaños más grandes
  • Esterilizables en autoclave/PFA.
Nota:
No esterilizar mediante radiación. No se debe utilizar con metales alcalinos fundidos, con flúor elemental y precursores de flúor a temperaturas elevadas, ni con ácido perclórico concentrado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Materiales de calidad alimentaria que cumplen la normativa 21 CFR 177.1520 sobre envasado de alimentos.
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (imperial) 1/4 pulg
Diámetro interior (métrico) 6,4 mm
Material PFA
Diámetro exterior (imperial) 3/8 pulg, 9,5 mm
Longitud global (imperial) 25 pies
Longitud global (métrico) 7,62 m
Grosor (imperial) 1/16 pulg
Grosor (métrico) 0,16 cm
Cantidad de embalaje 25
Color Transparente
Dureza Durómetro 60(D)
Flexibility Radio de curvatura de 10xDE
Presión máxima 248 psig a 73 °C (23 °F), 8,54 bar (124 psig) a 85 °C (185 °F)
Max. Operating Temperature (English) 500 °F
Max. Operating Temperature (Metric) de 260 °C
Tipo de producto Tubos semirrígidos