Learn More
Thermo Scientific™ Tubos Nalgene™ 870, DI de 3/8
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11394685
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (imperial):
1/16 pulg
1/4 pulg
1/8 pulg
3/8 pulg
5/32 pulg
Diámetro exterior (imperial):
1/2 pulg, 13 mm
1/4 pulg, 6,4 mm
1/8 pulg, 3,2 mm
3/16 pulg, 4,8 mm
3/8 pulg, 9,5 mm
Tamaño de la unidad:
15 metros
7.50 metro
7.62 metro
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (imperial) Diámetro exterior (imperial) unitSize
11394685 1/16 pulg 1/8 pulg, 3,2 mm 15 metros
10397381 1/8 pulg 3/16 pulg, 4,8 mm 15 metros
11314695 5/32 pulg 1/4 pulg, 6,4 mm 15 metros
11939206 1/4 pulg 3/8 pulg, 9,5 mm 7.50 metro
10652792 3/8 pulg 1/2 pulg, 13 mm 7.62 metro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11394685 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 80510125
Aproveche los tubos translúcidos Thermo Scientific™ Nalgene™ 870 para la transferencia de líquidos químicos agresivos y corrosivos.
Utilize translucent Thermo Scientific™ Nalgene™ 870 Tubing for transferring aggressive and corrosive chemical fluids. Useful over a very wide temperature range (-270°C to +260°C) with low water absorption. Excellent for low-pressure use with mechanical, compression fittings at room tempearature. Food-grade materials comply with 21 CFR 177.1520 for food packaging.
  • Intervalo de temperatura de más amplio, de -270 °C a +260 °C
  • Alto nivel de inercia para aplicaciones de alta pureza.
  • Esterilización en autoclave, con gas, calor seco y desinfectantes, pero no por radiaciones.
  • Dos bobinas de 7,62 m (25 pies) por caja excepto tamaños más grandes
  • Esterilizables en autoclave/PFA.
Nota:
No esterilizar mediante radiación. No se debe utilizar con metales alcalinos fundidos, con flúor elemental y precursores de flúor a temperaturas elevadas, ni con ácido perclórico concentrado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Materiales de calidad alimentaria que cumplen la normativa 21 CFR 177.1520 sobre envasado de alimentos
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (imperial) 1/16 pulg
Diámetro interior (métrico) 1,6 mm
Material PFA
Diámetro exterior (imperial) 1/8 pulg, 3,2 mm
Longitud global (imperial) 50 pies
Longitud global (métrico) 15.24 m
Grosor (imperial) 0.0312 pulg
Grosor (métrico) 0.08 cm
Cantidad de embalaje 25
Color Transparente
Dureza Durómetro 60(D)
Flexibility Radio de curvatura de 10xDE
Presión máxima 7,17 bar (478 psig)
Max. Operating Temperature (English) 500 °F
Max. Operating Temperature (Metric) de 260 °C
Tipo de producto Tubos semirrígidos