Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ 65 Braided Platinum-Cured Silicone Tubing
Código de producto. 13466788
Change view
Click to view available options
Diámetro exterior (imperial):
1,9 cm (13 x 16 pulg), 20,64 mm
1,9 cm (9 x 16 pulg), 14,29 mm
5/8 pulg, 16,67 mm
Tamaño de la unidad:
7.60 metro
7.62 metro
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro exterior (imperial) unitSize
13466788 5/8 pulg, 16,67 mm 7.62 metro
10350741 1,9 cm (9 x 16 pulg), 14,29 mm 7.60 metro
10274351 1,9 cm (13 x 16 pulg), 20,64 mm 7.60 metro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 13466788 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 80613130
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Use this durable silicone tubing for a variety of pump and transfer applications, including pharmaceutical, laboratory, and bioprocess manufacturing.
Utilice los tubos trenzados de silicona curada con platino 65 Thermo Scientific™ Nalgene™ para una gran variedad de aplicaciones de transferencia y de bombeo, incluidas aplicaciones farmacéuticas, de laboratorio, fabricación de bioprocesos y alimentos y bebidas. Estos tubos duraderos de alta pureza incorporan poliéster entretejido trenzado para una mayor presión y resistencia ante acodaduras.
Ofrecen una superficie de baja adherencia que minimiza la absorción de proteínas y productos alimenticios.
  • No contienen plastificantes ni peróxidos de ftalatos que puedan fundirse en el líquido transportado
  • Insípidos, inodoros, no citotóxicos, apirógenos y no hemolíticos
  • Esterilizables en autoclave; también se pueden esterilizar mediante radiación gamma, óxido de etileno (EtO) y procedimientos químicos
  • Dureza de durómetro: Shore A, 65
Información para pedidos:
En cajas de 7,6 m (25 ′) con doble envase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Meets U.S. Pharmacopeia Class VI, 24th Edition requirements for plastic materials
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (imperial) 3/8 pulg
Diámetro interior (métrico) 9,52 mm
Material Silicona curada con platino
Diámetro exterior (imperial) 5/8 pulg, 16,67 mm
Longitud global (imperial) 25 pies
Longitud global (métrico) 7,6 m
Grosor (imperial) 3/64 pulg
Grosor (métrico) 3,97 mm
Cantidad de embalaje 1 tube, 25-ft. long
Color Translúcido
Dureza 65 (Shore A)
Flexibility Radio de curvatura de 4xDE
Presión máxima 68 psig a 320 °C (160 °F)
Max. Operating Temperature (English) 500 °F
Max. Operating Temperature (Metric) de 260 °C
Tipo de producto Tubos trenzados flexibles
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.