Learn More
Thermo Scientific™ Soporte de seguridad para frascos de LLDPE de 500 ml Nalgene™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17276020
Change view
Click to view available options
Admite:
Seis frascos de 500 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Admite unitSize
17276020 Seis frascos de 500 ml cada uno
1 options
Código de producto. 17276020 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 65050010
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Asegure los frascos y reduzca la posibilidad de que los frascos choquen unos con otros, se rompan o se astillen con este seguro soporte para frascos.
Asegure los frascos y reduzca la posibilidad de que choquen unos contra otros, se rompan o se astillen. Los soportes de seguridad para frascos de LDPE Thermo Scientific™ Nalgene™ 500 ml LLDPE son más rígidos y resistentes a los impactos. Su asa ancha y resistente está moldeada en una sola pieza junto a la base, lo que permite un agarre cómodo, incluso cuando el soporte esté lleno. Este soporte de polietileno lineal de baja densidad aloja hasta seis frascos estándar de reactivo de 500 ml en cualquier perfil.
  • La tapa se fija con seguridad a la base y permite apilar los portadores.
  • Dimensiones: 14 L x 10 An x 11 in. Al (35 x 25 x 28 cm)
Recicle los cartones corrugados y las bolsas de LDPE en la que se entregan los productos Nalgene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Soporte para frascos de seguridad
Color Amarillo
Admite Seis frascos de 500 ml
Material Polietileno lineal de baja densidad (LLDPE)
Posiciones 6
Apilables Sí
N.º por caja 6
N.° por paquete 1
Tipo de producto Soporte para frascos