Learn More
Thermo Scientific™ Tubos de silicona curada con platino Nalgene™ 50
Código de producto. 10584821
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (imperial):
1,9 cm (3 x 8 pulg)
1/16 pulg
1/2 pulg
1/4 pulg
1/8 pulg
3/16 pulg
3/4 pulg
3/8 pulg
5/16 pulg
5/8 pulg
Diámetro exterior (imperial):
1,9 cm (1 x 2 pulg), 13 mm
1/2 pulg, 13 mm
1/4 pulg, 6,4 mm
1/8 pulg, 3,2 mm
11/16 pulg, 17 mm
1 pulg, 25 mm
3/4 pulg, 19 mm
3/8 pulg, 9,5 mm
5/16 pulg, 7,9 mm
5/8 pulg, 16 mm
7/16 pulg, 11 mm
7/8 pulg, 22 mm
9/16 pulg, 14 mm
Tamaño de la unidad:
15 M
15 metros
15.20 metro
cada uno
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (imperial) Diámetro exterior (imperial) unitSize
10584821 1/16 pulg 1/8 pulg, 3,2 mm 15 metros
10264591 1/8 pulg 1/4 pulg, 6,4 mm 15 metros
11988477 3/16 pulg 5/16 pulg, 7,9 mm 15 metros
10728861 3/16 pulg 3/8 pulg, 9,5 mm 15 metros
11978477 1/4 pulg 3/8 pulg, 9,5 mm 15 metros
12782447 1/4 pulg 7/16 pulg, 11 mm 15 M
12193931 1/4 pulg 1/2 pulg, 13 mm 15 M
11304705 5/16 pulg 1/2 pulg, 13 mm 15 M
17158728 1,9 cm (3 x 8 pulg) 1,9 cm (1 x 2 pulg), 13 mm cada uno
10273921 1,9 cm (3 x 8 pulg) 1,9 cm (1 x 2 pulg), 13 mm 15 metros
10768861 3/8 pulg 9/16 pulg, 14 mm 15.20 metro
10410343 3/8 pulg 5/8 pulg, 16 mm 15 metros
13485918 1/2 pulg 11/16 pulg, 17 mm 15.20 metro
10060571 1/2 pulg 3/4 pulg, 19 mm 15 metros
10603642 5/8 pulg 7/8 pulg, 22 mm 15 metros
11374705 3/4 pulg 1 pulg, 25 mm 15 M
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Código de producto. 10584821 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 80600020
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Reduzca al mínimo la absorción de proteínas y productos alimenticios. Una superficie con un bajo nivel de unión hace que estos tubos flexibles y duraderos resulten idóneos para una gran variedad de aplicaciones de transferencia y de bombeo.
Reduzca al mínimo la absorción de proteínas y productos alimenticios. Los tubos de silicona curada con platino Thermo Scientific™ Nalgene™ 50 son flexibles y duraderos y ofrecen una superficie de baja adherencia, lo que los convierte en la solución ideal para una amplia variedad de aplicaciones de transferencia y bombeo, tales como aplicaciones farmacéuticas, de laboratorio y fabricación de bioprocesos, así como en la industria alimentaria y de bebidas.
Los tubos translúcidos de gran pureza no contienen plastificantes ni peróxidos de ftalatos que puedan fundirse en el líquido transportado.
  • Insípidos, inodoros, no citotóxicos, apirógenos y no hemolíticos
  • Esterilizables en autoclave; también se pueden esterilizar mediante radiación gamma, óxido de etileno (EtO) y procedimientos químicos.
  • Dureza de durómetro: Shore A, 50
Información para pedidos:
En cajas de 15,2 m (50 ′) con doble envase
Nota:
No previsto para uso invasivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Cumple los requisitos de la FDA, la USDA y de la clase VI de la 24ª edición de la Farmacopea Estadounidense para materiales de plástico; y los estándares sanitarios 3A.
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (imperial) 1/16 pulg
Diámetro interior (métrico) 1,6 mm
Material Silicona curada con platino
Diámetro exterior (imperial) 1/8 pulg, 3,2 mm
Longitud global (imperial) 50 pies
Longitud global (métrico) 15,24 m
Grosor (imperial) 0,03125 in
Grosor (métrico) 0,08 cm
Cantidad de embalaje 50
Color Translúcido
Dureza 50 (Shore A)
Flexibility Radio de curvatura de 4xDE
Presión máxima 9 psig a 320 °C (160 °F)
Max. Operating Temperature (English) 450 °F
Max. Operating Temperature (Metric) de 232 °C
Tipo de producto Tubos flexibles