Learn More
Thermo Scientific™ Tubos de silicona curada con platino Nalgene™ 50
Descrizione
Reduzca al mínimo la absorción de proteínas y productos alimenticios. Los tubos de silicona curada con platino Thermo Scientific™ Nalgene™ 50 son flexibles y duraderos y ofrecen una superficie de baja adherencia, lo que los convierte en la solución ideal para una amplia variedad de aplicaciones de transferencia y bombeo, tales como aplicaciones farmacéuticas, de laboratorio y fabricación de bioprocesos, así como en la industria alimentaria y de bebidas.
- Insípidos, inodoros, no citotóxicos, apirógenos y no hemolíticos
- Esterilizables en autoclave; también se pueden esterilizar mediante radiación gamma, óxido de etileno (EtO) y procedimientos químicos.
- Dureza de durómetro: Shore A, 50
Información para pedidos:
En cajas de 15,2 m (50 ′) con doble envase
Nota:
No previsto para uso invasivo.
Specifica
Specifica
| Certificaciones/conformidad | Cumple los requisitos de la FDA, la USDA y de la clase VI de la 24ª edición de la Farmacopea Estadounidense para materiales de plástico; y los estándares sanitarios 3A. |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Diámetro interior (imperial) | 1/8 pulg |
| Diámetro interior (métrico) | 3,2 mm |
| Material | Silicona curada con platino |
| Diámetro exterior (imperial) | 1/4 pulg, 6,4 mm |
| Longitud global (imperial) | 50 pies |
| Longitud global (métrico) | 15,24 m |
| Grosor (imperial) | 1/16 pulg |
| Grosor (métrico) | 0,16 cm |
| Vedi altri risultati |
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.