Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ 5-Liter Shake Flasks with Angled or Faceted Bottom
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30057359
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 L
Forma del fondo:
Angular
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
Código de producto. Capacidad (métrico) Forma del fondo Tamaño de la unidad
30057359 5 L Angular paquete de 4
1 options
Código de producto. 30057359 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 41155000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    682.00€
    526.00€ / paquete de 4
    Ahorro 156.00€
    22% Descuento
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Thermo Scientific Nalgene 5 Liter Shake Flasks with faceted bottom or angled bottom are ideal for performing large-scale suspension cell culture.
Thermo Scientific Nalgene 5-Liter Shake Flasks with faceted bottom or angled bottom are ideal for performing large-scale suspension cell culture. The faceted-bottom flask supports culture of a wide variety of cell types while the angled-bottom flask is specifically designed to support scale-up of sensitive cell types and transient transfection with the ExpiCHO Expression System. The shake flasks come with a vented cap and are made of clear PETG, which is robust and break resistant.
Features of Nalgene 5-Liter Shake Flasks include:
  • Sterile
  • Non-pyrogenic as per ISO 10993-5
  • Non-cytotoxic
  • DNase/RNase-free
  • Large liquid surface area for increased gas exchange
  • Graduated markings for quick volume assessment
  • Attached carrying handle for easy transport
  • Peel-open packaging for quick access
  • Use Cat. No. 4115-5000 for transient transfection of ExpiCHO Expression System
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Non-pyrogenic, Non-cytotoxic
Material del cierre HDPE
Color Clear
Capacidad (métrico) 5 L
Material PETG
Para utilizar con (aplicación) Suspension Cell Culture
Altura (métrico) 285 mm
N.º por caja 4 Flasks
N.° por paquete 4/Pk.
Forma Angled Bottom
Revestimiento de superficie Non-treated
Características ecológicas ACT Ecolabel (Silver)
Esterilizables en autoclave No autoclavable
Desechables Single-use
Graduated Sí
Mouth Style Ancha
Esterilidad Estéril
Forma del fondo Angular
Tipo de tapón Vented
Diámetro exterior (métrico) 214 mm
Tratamiento de superficie Untreated
Tamaño del tapón 96.5 mm
Mostrar más Mostrar menos
Para uso en laboratorios