Learn More
Thermo Scientific™ Tubos lineales Nalgene™ 489 de LDPE, DI de 3/8
Descripción
Visualice los niveles de líquido con facilidad con los tubos de LDPE lineales y translúcidos Thermo Scientific™ Nalgene™ 489. Asequibles y muy adecuados para uso industrial y de laboratorio, estos tubos de polietileno de baja densidad son menos flexibles que los tubos de PVC Nalgene 180 pero se pueden doblar para facilitar las configuraciones.
Características:
- Tubo semirrígido (dureza de durómetro 50 Shore D), asequible y excelente para uso industrial y en laboratorios.
- Atóxico, carece de olor y sabor. Este tubo de calidad alimentaria cumple la normativa 21 CFR 177.1520 sobre envasado de alimentos.
- Los tubos se pueden doblar para facilitar la instalación, se pueden esterilizar con sustancias químicas para reutilizarlos y tienen una resistencia química superior.
.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Cumple las normativas de la FDA sobre uso alimentario. |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Diámetro interior (imperial) | 1/8 pulg |
| Diámetro interior (métrico) | 3,18 mm |
| Material | LDPE |
| Diámetro exterior (imperial) | 1/4 pulg, 6,35 mm |
| Longitud global (imperial) | 100 pies |
| Longitud global (métrico) | 30,48 m |
| Grosor (imperial) | 1/16 pulg |
| Grosor (métrico) | 0,16 cm |
| Mostrar más |
Nota: No cumple la norma 51 de la NSF sobre uso de zonas alimentarias.