Learn More
Thermo Scientific™ Soporte para frascos Nalgene™ 4-in-1 EZ Tote™
Código de producto. 10101812
Cambiar vista
Click to view available options
Admite:
Frascos de 500 ml, Frascos de 1 litros, Frascos de 4 litros
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
Código de producto. Admite Tamaño de la unidad
10101812 Frascos de 500 ml, Frascos de 1 litros, Frascos de 4 litros paquete de 4
1 options
Código de producto. 10101812 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 65650001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    272.00€
    252.00€ / paquete de 4
    Ahorro 20.00€
    7% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Transporte los frascos y otros elementos esenciales de laboratorio de forma segura y sencilla con el soporte para frascos Thermo ScientificTM NalgeneTM 4 en 1 EZ ToteTM.
Transporte los frascos y otros artículos esenciales de laboratorio de forma segura y sencilla con el soporte para frascos Thermo Scientific™ Nalgene™ 4-in-1 EZ Tote™. Fabricado en plástico HDPE corrugado de 3 mm, con capacidad para 8 frascos de 500 ml, 6 frascos de 1 l o 2 frascos de 4 l. Versátiles, duraderos y ligeros; los soportes incluyen divisiones e instrucciones de montaje impresas en cada caja.
  • Sus divisiones reconfigurables ofrecen una mayor versatilidad a estas cajas
  • Admite hasta 28 lb (12,7 kg)
  • Se almacena plegado y es fácil de montar
  • Nota: El portador no se puede esterilizar en autoclave
Recicle los cartones corrugados y las bolsas de LDPE en la que se entregan los productos Nalgene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Descripción 4-in-1 EZ Tote TM, HDPE, azul, 13 L x 8 An x 13,5 Al
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Color Azul
Admite Frascos de 500 ml, Frascos de 1 litros, Frascos de 4 litros
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
N.º por caja 4
N.° por paquete 1
Tipo de producto Soporte para frascos
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.