Learn More
Thermo Scientific™ Tubos de poliuretano Nalgene™ 280, DI de 1/4
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10271671
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (imperial):
1/4 pulg
3/8 pulg
Diámetro exterior (imperial):
1/2 pulg, 1,27 cm
3/8 pulg, 0,95 cm
Presión máxima:
1,93 bar (28 psig) a 52 °C (125 °F), 3,86 bar (56 psig) a 23 °C (73 °F), 56 psig at 73°F
2,62 bar (38 psig) a 52 °C (125 °F), 5,24 bar (76 psig) a 23 °C (73 °F), 76 psig at 73°F
Tamaño de la unidad:
15 metros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (imperial) Diámetro exterior (imperial) Presión máxima unitSize
10271671 1/4 pulg 3/8 pulg, 0,95 cm 2,62 bar (38 psig) a 52 °C (125 °F), 5,24 bar (76 psig) a 23 °C (73 °F), 76 psig at 73°F 15 metros
11314685 3/8 pulg 1/2 pulg, 1,27 cm 1,93 bar (28 psig) a 52 °C (125 °F), 3,86 bar (56 psig) a 23 °C (73 °F), 56 psig at 73°F 15 metros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10271671 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 80300060
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Realice trabajos de alta pureza con estos tubos de grado de éster, que presentan una excelente resistencia a la abrasión y a la fatiga por flexión, así como una resistencia a bajas temperaturas.
Perform high-purity work with ester-based Thermo Scientific™ Nalgene™ 280 Polyurethane Tubing, which exhibits excellent abrasion and flex-fatigue resistance, as well as low-temperature resilience.
Características:
  • No contiene plastificadores y solo contiene bajos niveles de extraíbles, ideal para aplicaciones de alta pureza.
  • Resistencia química superior frente a combustibles, aceites y algunos disolventes (no se recomienda para soluciones acuosas)
  • Resistente al ozono atmosférico, a los hidrocarburos alifáticos y a los productos derivados del petróleo para una mayor duración y versatilidad.
  • Estos tubos transparentes no esterilizables en autoclave tienen marcas cada 30,48 cm (12 pulg) para facilitar el corte y se pueden esterilizar con gas.
  • Perfectos para aplicaciones de bombas peristálticas.
Información para pedidos: En paquetes de (15,2 m)
.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Diámetro interior (imperial) 1/4 pulg
Diámetro interior (métrico) 0,63 cm
Material Poliuretano
Diámetro exterior (imperial) 3/8 pulg, 0,95 cm
Longitud global (imperial) 50 pies
Longitud global (métrico) 15,24 m
Grosor (imperial) 1/16 pulg
Grosor (métrico) 0,16 cm
Cantidad de embalaje 50
Color Transparente
Dureza 65 (Shore A)
Flexibility Radio de curvatura de 6xDE
Presión máxima 2,62 bar (38 psig) a 52 °C (125 °F), 5,24 bar (76 psig) a 23 °C (73 °F), 76 psig at 73°F
Max. Operating Temperature (English) 185 °F
Max. Operating Temperature (Metric) de 85 °C
Tipo de producto Tubos flexibles