Learn More
Naled, TRC
Código de producto. 30136582
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136582 250 mg 250 miligramos
30134976 1 g 1 g
30041252 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136582 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN245300250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 300-76-5
Fórmula molecular C4 H7 Br2 Cl2 O4 P
Peso molecular (g/mol) 380.78
Sinónimo Phosphoric acid, 1,2-dibromo-2,2-dichloroethyl dimethyl ester, Ethanol, 1,2-dibromo-2,2-dichloro-, dimethyl phosphate (6CI), 1,2-Dibromo-2,2-dichloroethyl dimethyl phosphate, Alvora, BRP, Bromchlophos, Bromex, Bromex (insecticide), Bromex 50, Dibrom, Dibrom 8, Dibrom 8 Emulsive, Dibromfos, Dimethyl 1,2-dibromo-2,2-dichloroethyl phosphate, ENT 24988, Flibol Ex, Fosbrom, Naled, O,O-Dimethyl O-(1,2-dibromo-2,2-dichloroethyl) phosphate, RE 4355, Trumpet
Nombre IUPAC dimetilfosfato de (1,2-dibromo-2,2-dicloroetil)
SMILES COP(=O)(OC)OC(Br)C(Cl)(Cl)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Naled
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C4H7Br2Cl2O4P/c1-10-13(9,11-2)12-3(5)4(6,7)8/h3H,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 377.7826