Learn More
Naled (Dibrom ) 100 ug/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30318115
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30318115 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30318115 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREGA09010403AL
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Naled
CAS 300-76-5
Nombres de analitos o componentes Naled
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C4 H7 Br2 Cl2 O4 P
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/C4H7Br2Cl2O4P/c1-10-13(9,11-2)12-3(5)4(6,7)8/h3H,1-2H3
SMILES COP(=O)(OC)OC(Br)C(Cl)(Cl)Br
Nombre IUPAC dimetilfosfato de (1,2-dibromo-2,2-dicloroetil)
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 380.78
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 377.7826 g/mol