Learn More
Naled-d6, CRT
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Naled-d6 |
| CAS | 1216605-57-0 |
| Fórmula molecular | C4HD6Br2Cl2O4P |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Naled D6 (Dimethyl D6), (1,2-Dibromo-2,2-dichloroethyl) bis(trideuteriomethyl) phosphate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H7Br2Cl2O4P/c1-10-13(9,11-2)12-3(5)4(6,7)8/h3H,1-2H3/i1D3,2D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])OP(=O)(OC(Br)C(Cl)(Cl)Br)OC([2H])([2H])[2H] |
| Peso molecular (g/mol) | 386.82 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 383.8202 |