Learn More
Naled 1000 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30325766
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30325766 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30325766 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA15410000AL1000
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Naled
CAS 300-76-5
Nombres de analitos o componentes Naled
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C4 H7 Br2 Cl2 O4 P
Concentración 1000 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/C4H7Br2Cl2O4P/c1-10-13(9,11-2)12-3(5)4(6,7)8/h3H,1-2H3
SMILES COP(=O)(OC)OC(Br)C(Cl)(Cl)Br
Nombre IUPAC dimetilfosfato de (1,2-dibromo-2,2-dicloroetil)
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 380.78
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 377.7826 g/mol