Learn More
Clorhidrato de nalbufina, Mikromol™
Código de producto. 18002200
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
18002200 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 18002200 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0341.00
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de nalbufina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nalbuphine Hydrochloride
CAS 23277-43-2
Nombres de analitos o componentes Nalbuphine Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C21 H27 N O4 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Nalbuphine Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C21H27NO4.ClH/c23-14-5-4-13-10-16-21(25)7-6-15(24)19-20(21,17(13)18(14)26-19)8-9-22(16)11-12-2-1-3-12;/h4-5,12,15-16,19,23-25H,1-3,6-11H2;1H/t15-,16+,19-,20-,21+;/m0./s1
SMILES Cl.O[C@H]1CC[C@@]2(O)[C@H]3Cc4ccc(O)c5O[C@@H]1[C@]2(CCN3CC6CCC6)c45
Nombre IUPAC (4R,4aS,7S,7aR,12bS)-3-(ciclobutilmetil)-1,2,4,5,6,7,7a,13-octahidro-4,12-metanobenzofuro[3,2-e]isoquinolina-4a,7,9-triol;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 393.9
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 393.1707 g/mol