Learn More
Clorhidrato de nalbufina, LoGiCal
Código de producto. 30460560
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30460560 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30460560 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0341.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nalbuphine Hydrochloride
CAS 23277-43-2
Nombres de analitos o componentes Nalbuphine Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C21 H27 N O4 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Nalbuphine Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C21H27NO4.ClH/c23-14-5-4-13-10-16-21(25)7-6-15(24)19-20(21,17(13)18(14)26-19)8-9-22(16)11-12-2-1-3-12;/h4-5,12,15-16,19,23-25H,1-3,6-11H2;1H/t15-,16+,19-,20-,21+;/m0./s1
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.O[C@H]1CC[C@@]2(O)[C@H]3Cc4ccc(O)c5O[C@@H]1[C@]2(CCN3CC6CCC6)c45
Nombre IUPAC (4R,4aS,7S,7aR,12bS)-3-(ciclobutilmetil)-1,2,4,5,6,7,7a,13-octahidro-4,12-metanobenzofuro[3,2-e]isoquinolina-4a,7,9-triol;clorhidrato
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 393.9
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 393.1707 g/mol