Learn More
Invitrogen™ Naked1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15749761 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
15749761 100 μL 100 microlitros
1 options
Código de producto. 15749761 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA561959
Rabbit Polyclonal Antibody
Immunogen sequence: LRVKLTVAPD GSQSKRSVLV NQADLQSARP RAETKPTEDL RSWEKKQRAP LRFQGDSRLE QSGCYHHCVD ENIE Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 85%, Rat - 85%.
In the mouse, Nkd is a Dishevelled (see DVL1; MIM 601365)-binding protein that functions as a negative regulator of the Wnt (see WNT1; MIM 164820)-beta-catenin-Tcf signaling pathway.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Naked1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica NKD1
N.º de referencia del gen Q969G9
Alias de gen 2810434J10Rik; 9030215G15Rik; Dvl-binding protein; hNkd; hNkd1; mNkd; mNkd1; naked cuticle 1 homolog; naked cuticle 1 homolog (Drosophila); naked cuticle homolog 1; naked cuticle homolog 1 (Drosophila); naked cuticle-1; Naked1; naked-1; Nkd; NKD1; PP7246; Protein naked cuticle homolog 1
Símbolos de los genes NKD1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to Human Naked1. Recombinant protein control fragment (Product #RP-98726).
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 85407
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG