Learn More
NAI-N3, MedChemExpress
Descripción
NAI-N3 is a RNA acylation reagent that enables RNA purification. NAI-N3 is a dual-function SHAPE (selective 2-hydroxyl acylation and profiling experiment) probe (RNA structure probe and enrichment).
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | NAI-N3 |
| CAS | 1612756-29-2 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C10H8N6O |
| Cantidad | 10 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 250 mg/mL (1095.48 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| SMILES | O=C(C1=CC=CN=C1CN=[N+]=[N-])N2C=CN=C2 |
| Peso molecular (g/mol) | 228.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 228.21 |
| Mostrar más |