Learn More
NaI a 2.0 μgramo/μL y RbI a 0,05 μgramo/μyo
Código de producto. 30314382
Change view
Click to view available options
Cantidad:
29 x 1 mL
Código de producto. Cantidad
30314382 29 x 1 mL
1 options
Código de producto. 30314382 Proveedor VHG Labs N.º de proveedor VHGANAIRBI
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
VHG Labs ofertas ISO 17034 materiales de referencia certificados metaloorgánicos e inorgánicos acuosos para análisis de aceite, combustible y refrigerante, así como una variedad de estándares certificados para aplicaciones ambientales, farmacéuticas e industriales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rubidium iodide∣Sodium Iodide
CAS 7790-29-6, 7681-82-5
Nombres de analitos o componentes Rubidium iodide∣Sodium Iodide
Condiciones de envío Room Temperature
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Para utilizar con (equipo) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
Tipo de solución Mixture
Industry Type Industrial QC
Cantidad 29 x 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Rubidium iodide 0.05 μg/μL∣Sodium Iodide 2 μg/μL