Learn More
Nahlsgen, TRC
Código de producto. 30475667
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30475667 10 mg -
30464899 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30475667 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN49706310MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 926281-37-0
Fórmula molecular C13H18NO7P
Peso molecular (g/mol) 331.26
Sinónimo 3-[[(3-Amino-3-carboxypropyl)methoxyphosphinyl]oxy]benzeneacetic Acid, GGsTop
Nombre IUPAC 2-amino-4-[[3-(carboximetil)fenoxi]-metaxifosforil]ácido butanoico
SMILES COP(=O)(CCC(N)C(=O)O)Oc1cccc(CC(=O)O)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nahlsgen
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H18NO7P/c1-20-22(19,6-5-11(14)13(17)18)21-10-4-2-3-9(7-10)8-12(15)16/h2-4,7,11H,5-6,8,14H2,1H3,(H,15,16)(H,17,18)
Formula Weight (peso de la fórmula) 331.0821