Learn More
Nagilactone B, MedChemExpress
Descripción
Nagilactone B is a liver X receptor (LXR) agonist.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Nagilactone B |
| CAS | 19891-51-1 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C19H24O7 |
| Cantidad | 1 mg |
| SMILES | C[C@@]1(C2=C3)[C@@]([C@@]4(C[C@@H](O)[C@H]1O)C)([H])[C@@](OC4=O)([H])[C@H](O)C2=C(C(C)C)OC3=O |
| Peso molecular (g/mol) | 364.39 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 364.39 |
| Porcentaje de pureza | 98.0% |
| Mostrar más |