Learn More
BRAND™ Cámaras de conteo, patrón Nageotte, BLAUBRAND™ , Doble regla
Código de producto. 10696121 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Incluye:
Rectángulos de 40 x 2,5 mm de ancho
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Incluye unitSize
10696121 Rectángulos de 40 x 2,5 mm de ancho cada uno
1 options
Código de producto. 10696121 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 721305
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
BLAUBRAND™ calidad. Excelente precisión de medición. Calidad 100% certificada.
  • Fabricado según DIN 12 847, incluye 2 cubreobjetos para hemacitómetro.
  • El área cuadrada de 100 mm 2 se subdivide en 40 rectángulos con un área de 2,5 mm 2 cada uno.
  • Esta cámara se usa frecuentemente para contar células en el líquido cefalorraquídeo, o para contar nematodos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Dispositivo de recuento
Modelo Nageotte
Cantidad 1Each
Para utilizar con (aplicación) Recuento de células en el líquido cefalorraquídeo o nematodos.
Incluye Rectángulos de 40 x 2,5 mm de ancho