Learn More
Rogo Sampaic™ Células de recuento Nageotte
Descripción
- Para recuentos espinales y urinarios
- Proporciona mediciones manuales exactas
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Celda Nageotte |
| Grid Type | Doble |
| Cantidad | 1Each |
| Tipo de muestra | Espinal, urinaria |
| Fondo (métrico) | 0,5mm |