missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Naftopidil, TRC

Código de producto. 30471528
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30471528 50 mg -
30466436 500 mg 500 miligramos
30480871 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30471528 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN21350150MG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 57149-07-2
Fórmula molecular C24 H28 N2 O3
Peso molecular (g/mol) 392.49
Nombre IUPAC 1-[4-(2-methoxyphenyl)piperazin-1-yl]-3-naphthalen-1-yloxypropan-2-ol
SMILES COc1ccccc1N2CCN(CC(O)COc3cccc4ccccc34)CC2

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Naftopidil
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H28N2O3/c1-28-24-11-5-4-10-22(24)26-15-13-25(14-16-26)17-20(27)18-29-23-12-6-8-19-7-2-3-9-21(19)23/h2-12,20,27H,13-18H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 392.21
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.