Learn More
Naftopidil, TRC
Código de producto. 30466436
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30466436 500 mg 500 miligramos
30471528 50 mg -
30480871 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30466436 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN213501500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57149-07-2
Fórmula molecular C24 H28 N2 O3
Peso molecular (g/mol) 392.49
Nombre IUPAC 1-[4-(2-metoxifenil)piperazina-1-il]-3-naftalena-1-iloxipropano-2-ol
SMILES COc1ccccc1N2CCN(CC(O)COc3cccc4ccccc34)CC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Naftopidil
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H28N2O3/c1-28-24-11-5-4-10-22(24)26-15-13-25(14-16-26)17-20(27)18-29-23-12-6-8-19-7-2-3-9-21(19)23/h2-12,20,27H,13-18H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 392.21